Learn More
Tamis moléculaires, 3 Å, 8 à 12 mailles, Solstice
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 3 Å |
| Dimensions de la maille | 8 à 12 mailles |
| Quantité | 5 kg |
| Formule linéaire | KnNa12-n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |