Learn More
Tamis moléculaires 3 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 10792621 Shop All Thermo Scientific Chemicals Products
missing translation for 'changeView'
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
missing translation for 'unitSize':
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Conditionnement missing translation for 'unitSize'
10792621 5 kg Récipient en plastique 5kg
10104220 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 missing translation for 'options'
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10792621 missing translation for 'mfr' Thermo Scientific Acros missing translation for 'supplierNo' 197240050
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
This item is not returnable. View return policy
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Specifications
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 3A
Couleur Beige
Note relative au nom 4 to 8 mesh
Poids volumétrique 700 to 800g/L
Conditionnement Récipient en plastique
Eau résiduelle 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau 20% min. (50%rH, 20°C, 24h)
Quantité 5 kg
Forme physique Granulés
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.