Learn More
Tamis moléculaires 3 A, 8à 12 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10082590 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
25 kg
Conditionnement:
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10082590 5 kg 5kg
10082600 500 g 500g
15204674 25 kg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10082590 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197250050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    585.00€
    494.65€ / 5kg
    Économisez 90.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 3A
Couleur Beige à marron
Note relative au nom 8 to 12 mesh
Poids volumétrique 600g/L min.
Conditionnement Récipient en plastique
Eau résiduelle 1.5% max.
Adsorption de l’eau 20% min. (60% rel. humid.)
Quantité 5 kg
Forme physique Billes
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.