Learn More
Tamis moléculaires 3A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10072690 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
2.50kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10072690 500 g Flacon en verre 500g
10249163 2.5 kg Récipient en plastique 2.50kg
15119243 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10072690 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214795000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 308080-99-1 | AlNaO6Si2 | 202.135 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.135
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [O-][Si](=O)[O-].[O-][Si](=O)[O-].[Na+].[Al+3]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 3A
Couleur Sans désignation
pH 11.4 (10% max. aq. suspension)
Conditionnement Flacon en verre
Granulométrie 500 Micron Max.
Eau résiduelle < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau > 22% (50%rH, 20°C, 24h)
Quantité 500 g
Forme physique Poudre ou cristaux
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.