Learn More
Tamis moléculaires, 3A, poudre, TRC
Code produit 30468829
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
Conditionnement:
250g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30468829 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 30468829 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM489003250G
 Article restreint
Expédition estimée: 02-12-2026
Molécules organiques de haute pureté et étalons analytiques, distribués stratégiquement dans le monde entier pour favoriser l'innovation et la réussite commerciale.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 3A, Powder
CAS 308080-99-1
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Quantité 250 g
Synonyme Zeolites, 3A, 3A Zeolites, 3ASDG, Baylith SG 232, HTMS 3A, LEK 2425, MS 3A, Mizuka Sieves 3A, Molecular Sieve 3A, Molsiv 3A, Purmol 3A, Purmol 3STH, S 136, Siliporite 3A, Siliporite NK 30, Siliporite NK 30AP, Sylobead 562CS, Tricat 3A, UOP-AS 5078, Z 3-02, Zeolum A 3
Formule InChI InChI=1S/Al.Na.2O3Si/c;;2*1-4(2)3/q+3;+1;2*-2
SMILES O=[Si]([O-])[O-].O=[Si]([O-])[O-].[Al+3].[Na+]
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Poids de la formule 201.89