Learn More
Tamis moléculaires, 4 Å, 4 à 8 mailles, Solstice
Code produit 15621850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
500g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15621850 5 kg 5kg
15611850 500 g 500g
15601850 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15621850 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 2085905KG
 Article restreint
Expédition estimée: 14-04-2027
Ajouter au panier
Billes, 4 à 8 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Solstice propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure dans le monde – entier, avec une cohérence, une pureté et une précision assurées
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC Molecular sieves
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 4 Å
Dimensions de la maille 4 à 8 mailles
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na12[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport