Learn More
Tamis moléculaires 4 A, 10à 18 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10542261 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10542261 500 g Flacon en verre 500g
10013350 5 kg Récipient en plastique 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10542261 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 264755000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    88.00€
    72.65€ / 500g
    Économisez 15.35€
    17% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Specifications
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 4A
Couleur Beige
Poids volumétrique 680 to 760g/L
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau > 20% (50% rH, 20°C, 24 h)
Quantité 500 g
Forme physique Granulés