Learn More
Tamis moléculaires 4 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Shop All Thermo Scientific Chemicals ProductsDescription
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Specifications
Specifications
| Nom chimique ou matériau | Molecular sieves 4A |
| Couleur | Incolore à jaune |
| Poids volumétrique | 660 to 760g/L |
| Conditionnement | Flacon en verre |
| Eau résiduelle | 1.5% max. |
| Adsorption de l’eau | 20% min. |
| Quantité | 500 g |
| Forme physique | Solution |
| Nom IUPAC | acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque |