Learn More
Tamis moléculaires, 4A avec indicateur, microbilles -8+12 (ca 2 mm), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398337
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 g
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
250g
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398337 250 g 250g
11388337 1 kg 1kg
11378337 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11398337 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 032256.30
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Molecular sieves, 4 Å… is used to absorb molecules as large as butane. It is utilized for the separation of natural gas, liquefied petroleum gas (LPG) and alkenes. It finds application in the refining and purification of liquid and gases. It is also used for drying and purification of air, inert gases and solvents. It is actively involved to remove methanol, carbon dioxide and ammonia from fluid streams. It plays a vital role to remove heavy metal ions available in water. It is also used as a soap forming agent and as a detergent auxiliary. It has been considered as a general-purpose drying agent in polar and non polar media.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Numéro MDL MFCD00131613
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 4A with indicator
Couleur Bleu
Note relative au nom −8+12 (≈ 2mm) beads
Dimensions de la maille −8+12 Mesh
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 250 g
Forme physique Billes
Numéro UN UN3077
Informations sur la solubilité Insoluble in cold water,hot water,methanol,diethyl ether,n-octanol and acetone.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Molecular sieves, 4A with indicator, -8+12 (ca 2mm) beads
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
Mention de danger
  • H350i-Peut provoquer le cancer par inhalation.
  • H360F-Peut nuire à la fertilité.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Cobalt chloride