Learn More
Tamis moléculaires 4A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10470871 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Récipient en plastique
Conditionnement:
10kg
1kg
2.50kg
25g
500g
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10470871 500 g Bouteille en plastique 500g
10236940 25 g Bouteille en plastique 25g
10434415 1 kg Bouteille en plastique 1kg
10698124 2.5 kg Bouteille en plastique 2.50kg
13408478 10 kg Récipient en plastique 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10470871 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214805000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    85.90€
    71.65€ / 500g
    Économisez 14.25€
    16% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
CAS: 70955-01-0 | C20H25FN2O8 | 440.42 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 70955-01-0
Formule moléculaire C20H25FN2O8
Poids moléculaire (g/mol) 440.42
Clé InChI FJUZEZRZKVMAMD-UHFFFAOYNA-N
CID PubChem 73906282
Nom IUPAC acide (2R,3S)-2-[[(2R)-2-acétamido-3-(3-fluorophényl)propanoyl]amino]-5-méthoxy-4-méthoxycarbonyl-3-méthyl-5-oxopentanoïque
SMILES COC(=O)C(C(C)C(NC(=O)C(CC1=CC(F)=CC=C1)NC(C)=O)C(O)=O)C(=O)OC
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves pack 4A beads,8-12 mesh
Couleur Blanc à beige
pH 9 to 12 (10% water suspension)
Conditionnement Bouteille en plastique
Eau résiduelle 3% max.
Adsorption de l’eau 18% max.
Quantité 500 g
Forme physique Billes
Numéro MDL MFCD03457537
Informations sur la solubilité Solubility in water: insoluble.