Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular Sieves, 5Å |
| Dimensions de la maille | 8 to 12mesh |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Porosité | 5 Å |
| Quantité | 1 kg |
| Forme physique | Billes |
| Formule linéaire | Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | Siests moléculaires 5A |