Learn More
Tamis moléculaires, 5 Å, Honeywell Fluka™
Code produit. 15671850 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Tambour avec revêtement intérieur
Conditionnement:
1kg
5kg
Code produit. 15671850
Marque: Honeywell-Fluka 2086205KG
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Billes, 8 à 12 mailles
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular Sieves, 5Å
Dimensions de la maille 8 to 12mesh
Conditionnement Tambour avec revêtement intérieur
Porosité 5 Å
Quantité 5 kg
Forme physique Billes
Formule linéaire Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC Molecular sieves 5A