Learn More
Tamis moléculaires, 5 Å, granulés, 1,6 mm, Honeywell™ Fluka™
Code produit 15613970 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
Conditionnement:
1kg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15613970 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15613970 Fournisseur Honeywell-Fluka Code fournisseur 3343161KG
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Granulés, 1,6 mm
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves, 5Å
Conditionnement Flacon poly
Quantité 1 kg
CAS 69912-79-4
Forme physique Granulés, 1,6 mm
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Formule linéaire Ca/nNa12-2n[(AlO2)12(SiO2)12] · xH2O
Numéro MDL MFCD00147627
Numéro UN NONH for all modes of transport
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Nom IUPAC Molecular sieves 5A
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
CID PubChem 19758701