Learn More
Tamis moléculaires, 5A, granulés de 3-4 mm (0,12-0,16 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11357758
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
Conditionnement:
1kg
5kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11357758 1 kg 1kg
11347758 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11357758 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 033551.A1
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    126.48€
    101.65€ / 1kg
    Économisez 24.83€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Molecular sieves, 5A, 3-4mm (0.12-0.16in) dia. Pellets is used as an sorbent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Marron
Note relative au nom 3 to 4mm (0.12 to 0.16 in.) dia. pellets
Sensibilité Hygroscopic
Quantité 1 kg
Forme physique Culot
Informations sur la solubilité Insoluble in water.