Learn More
Tamis moléculaires 5 A, 4à 8 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10494335 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Bouteille en plastique
Flacon en verre
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10494335 2.5 kg Bouteille en plastique -
10092600 500 g Flacon en verre 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10494335 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197280025
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Beige
Note relative au nom 5A, 4 to 8 mesh
Poids volumétrique 660 to 780g/L
Conditionnement Bouteille en plastique
Granulométrie 4 to 8 mesh
Eau résiduelle 1.5% max. (575°C, 3 hrs.)
Adsorption de l’eau 20% min.
Quantité 2.5 kg
Forme physique Billes