Learn More
Tamis moléculaires 5 A, 8à 12 mailles, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10572601 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
Récipient en plastique
Conditionnement:
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement Conditionnement
10572601 500 g Flacon en verre 500g
10451241 5 kg Récipient en plastique -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10572601 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 197295000
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 69912-79-4 | AlNaO6Si2 | 202.14 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 69912-79-4
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
CID PubChem 19758701
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Beige à gris ou marron
Note relative au nom 5A, 8 to 12 mesh
Poids volumétrique 680 to 760g/L
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle 1.5% max. (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau 20% min. (50% rH, 20°C, 24 Hrs.)
Quantité 500 g
Forme physique Granulés
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane