Learn More
Tamis moléculaires 5A, poudre <50 microns, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 10296980 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
500g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10296980 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10296980 Fournisseur Thermo Scientific Acros Code fournisseur 214815000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    67.80€
    58.65€ / 500g
    Économisez 9.15€
    13% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Agent de séchage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molecular sieves 5A
Couleur Blanc
pH 10 to 10.8 (10% aq. suspension)
Conditionnement Flacon en verre
Eau résiduelle < 1.5% (550°C, 2 hrs.)
Adsorption de l’eau > 23% (50%rH, 20°C, 24h)
Quantité 500 g
CAS 69912-79-4
Forme physique Poudre fine
Formule moléculaire AlNaO6Si2
Numéro MDL MFCD00147627
Clé InChI URGAHOPLAPQHLN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Na+].[Al+3].[O-][Si]([O-])=O.[O-][Si]([O-])=O
Nom IUPAC aluminium;sodium;dioxido(oxo)silane
Poids moléculaire (g/mol) 202.14
CID PubChem 19758701