Learn More
Tamis moléculaires, poudre, support de catalyseur, zéolite Y, sodium, Honeywell™ Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka ProduitsDescription
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molecular sieves |
| Conditionnement | Flacon poly |
| Quantité | 100 g |
| CAS | 63231-69-6 |
| Forme physique | Poudre, support de catalyseur, zéolite Y, sodium |
| Numéro MDL | MFCD00131613 |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Nom IUPAC | Molecular sieves 13X |