Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 594 Protein Synthesis Assay Kit
Description
Includes
Réactif Click-iT OPP, colorant Alexa Fluor à l’azoture de picolyle, tampon de réaction Click-iT OPP, protection contre le cuivre, additif pour tampon de réaction Click-iT, tampon de réaction Click-iT et colorant bleu NuclearMask™.
Le kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 594 fournit une méthode rapide, sensible et non radioactive pour la détection de la synthèse des protéines à l’aide de la microscopie par fluorescence ou de l’imagerie à haute densité. Dans ce dosage, l’O-propargyl-puromycine (OPP) est efficacement incorporé aux protéines nouvellement transformées dans des milieux complets contenant de la méthionine et marqué par fluorescence à l’aide d’un colorant Alexa Fluor™ brillant et photostable lors d’une réaction à clic léger rapide et hautement spécifique.
Caractéristiques du kit :
• Changement de milieu inutile : fonctionne dans des milieux complets contenant de la méthionine, inutile de retirer des milieux cellulaires
• Multiplexé : la technologie Click-iT™ Plus conserve le signal de la GFP et la liaison de phalloïdines conjuguées à des fluorescents
• Non-radioactif : une alternative aux méthodes traditionnelles de méthionine 35S
• Fonctionne in vivo : les résultats publiés démontrent une utilisation in vivo pour la détermination de la traduction protéique
Le kit contient de l’O-propargyl-puromycine (OPP), qui est un analogue alcyne de la puromycine (également disponible séparément), ainsi que l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 594 et tous les réactifs nécessaires pour effectuer la réaction de clic. L’OPP se nourrit de cellules cultivées. Il est incorporé dans des protéines pendant la protéosynthèse active. L’ajout de l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 594 et des réactifs de réaction de clic conduit à une ligature chimiosélective, ou réaction de type “clic”, entre le colorant d’azoture de picolyle et l’alcyne OPP, permettant de détecter les protéines modifiées par une analyse basée sur des images.
La réaction de clic utilise des fractions bioorthogonales (biologiquement uniques) pour marquer les cellules proliférantes par fluorescence, ce qui contribue à produire des milieux faibles et des sensibilités de détection élevées. Grâce aux conditions de réaction douces, les dosages Click-iT™ Plus détectent les événements de traduction des protéines tout en permettant la préservation de la morphologie des cellules, la liaison de la phalloïdine marquée par fluorescence et le signal fluorescent de GFP.
Contrairement à la méthionine 35S, utilisée dans les méthodes traditionnelles, la OPP n’est pas un analogue d’acides aminés, de sorte qu’elle peut être ajoutée directement aux cellules dans un milieu complet ou utilisée pour déterminer la synthèse des protéines in vivo.
Le kit contient tous les composants nécessaires au marquage et à la détection de l’OPP incorporé dans les protéines nouvellement traduites dans des échantillons de cellules adhérentes. Le kit contient suffisamment de réactifs pour marquer 25 lamelles de 18 mm × 18 mm en utilisant 1 ml de tampon de réaction par test.
Caractéristiques du kit :
• Changement de milieu inutile : fonctionne dans des milieux complets contenant de la méthionine, inutile de retirer des milieux cellulaires
• Multiplexé : la technologie Click-iT™ Plus conserve le signal de la GFP et la liaison de phalloïdines conjuguées à des fluorescents
• Non-radioactif : une alternative aux méthodes traditionnelles de méthionine 35S
• Fonctionne in vivo : les résultats publiés démontrent une utilisation in vivo pour la détermination de la traduction protéique
Le kit contient de l’O-propargyl-puromycine (OPP), qui est un analogue alcyne de la puromycine (également disponible séparément), ainsi que l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 594 et tous les réactifs nécessaires pour effectuer la réaction de clic. L’OPP se nourrit de cellules cultivées. Il est incorporé dans des protéines pendant la protéosynthèse active. L’ajout de l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 594 et des réactifs de réaction de clic conduit à une ligature chimiosélective, ou réaction de type “clic”, entre le colorant d’azoture de picolyle et l’alcyne OPP, permettant de détecter les protéines modifiées par une analyse basée sur des images.
La réaction de clic utilise des fractions bioorthogonales (biologiquement uniques) pour marquer les cellules proliférantes par fluorescence, ce qui contribue à produire des milieux faibles et des sensibilités de détection élevées. Grâce aux conditions de réaction douces, les dosages Click-iT™ Plus détectent les événements de traduction des protéines tout en permettant la préservation de la morphologie des cellules, la liaison de la phalloïdine marquée par fluorescence et le signal fluorescent de GFP.
Contrairement à la méthionine 35S, utilisée dans les méthodes traditionnelles, la OPP n’est pas un analogue d’acides aminés, de sorte qu’elle peut être ajoutée directement aux cellules dans un milieu complet ou utilisée pour déterminer la synthèse des protéines in vivo.
Le kit contient tous les composants nécessaires au marquage et à la détection de l’OPP incorporé dans les protéines nouvellement traduites dans des échantillons de cellules adhérentes. Le kit contient suffisamment de réactifs pour marquer 25 lamelles de 18 mm × 18 mm en utilisant 1 ml de tampon de réaction par test.
Spécification
Spécification
| À utiliser avec (application) | Détection de la synthèse protéique à l’aide de la microscopie par fluorescence ou de l’imagerie à haute densité |
| Type de produit | Kit de dosage de synthèse de protéines Alexa Fluor™ 594 Plus OPP Click-iT™ |
| Quantité | 1 kit |
| Contenu et stockage | Ce kit contient : Réactif Click-iT™ OPP, colorant Alexa Fluor™ à l’azide de picolyle, tampon de réaction Click-iT™ OPP, protection contre le cuivre, additif pour tampon de réaction Click-iT™, tampon de réaction Click-iT™ et colorant bleu NuclearMask™. Stocker entre 2° et 8°C. Dessécher et protéger de la lumière. |
| Type de réactif | Réactif pour le marquage des protéines naissantes |
| Gamme de produits | Click-iT |
| Marqueur ou colorant | Alexa Fluor 594 |