Learn More
Invitrogen™ Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Protein Synthesis Assay Kit
Code produit 15256969
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 kit
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15256969 1 kit 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15256969 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur C10458
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    954.00€
    836.65€ / 1 pièces
    Économisez 117.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Réactif Click-iT OPP, colorant Alexa Fluor à l’azoture de picolyle, tampon de réaction Click-iT OPP, protection contre le cuivre, additif pour tampon de réaction Click-iT, tampon de réaction Click-iT et colorant bleu NuclearMask™.
Fournit une méthode non radioactive pour la détection de la synthèse des protéines à l’aide de la microscopie par fluorescence ou de l’imagerie à haut-contenu.
The Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 Protein Synthesis Assay Kit provides a fast, sensitive, and non-radioactive method for the detection of protein synthesis using fluorescence microscopy or high-content imaging. In this assay O-propargyl-puromycin (OPP) is efficiently incorporated into newly translated proteins in complete methionine-containing media and fluorescently labeled with a bright, photostable Alexa Fluor™ dye in a fast, highly-specific, and mild click reaction.
Le kit de dosage de synthèse de protéines Click-iT™ Plus OPP Alexa Fluor™ 647 fournit une méthode rapide, sensible et non radioactive pour la détection de la synthèse des protéines à l’aide de la microscopie par fluorescence ou de l’imagerie à haut contenu. Dans ce dosage, l’O-propargyl-puromycine (OPP) est efficacement incorporé aux protéines nouvellement transformées dans des milieux complets contenant de la méthionine et marqué par fluorescence à l’aide d’un colorant Alexa Fluor™ brillant et photostable lors d’une réaction à clic léger rapide et hautement spécifique.
Caractéristiques du kit :
• Aucun changement de milieu nécessaire : les travaux sont effectués dans un milieu complet contenant de la méthionine ; il n’est pas nécessaire de supprimer le milieu cellulaire
• Multiplexage : la technologie Click-iT™ Plus conserve le signal de GFP et la liaison des phalloïdines conjuguées par fluorescence
• Non radioactif : une méthode alternative à la méthionine 35S, une technique traditionnelle
• Utilisation in vivo : les résultats publiés ont démontré que cette technique peut être utilisée in vivo pour déterminer la traduction des protéines
Le kit contient de l’O-propargyl-puromycine (OPP), un analogue à l’alcyne de la puromycine (également disponible séparément), ainsi que de l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 647 et tous les réactifs nécessaires pour effectuer une réaction « clic ». L’OPP se nourrit de cellules cultivées. Il est incorporé dans des protéines pendant la protéosynthèse active. L’ajout de l’azoture de picolyle Alexa Fluor™ 647 et des réactifs de réaction de clic conduit à une ligature chimiosélective, ou réaction de type “clic”, entre le colorant d’azoture de picolyle et l’alcyne OPP, permettant de détecter les protéines modifiées par une analyse basée sur des images.
La réaction de clic utilise des fractions bioorthogonales (biologiquement uniques) pour marquer les cellules proliférantes par fluorescence, ce qui contribue à produire des milieux faibles et des sensibilités de détection élevées. Grâce aux conditions de réaction douces, les dosages Click-iT™ Plus détectent les événements de traduction des protéines tout en permettant la préservation de la morphologie des cellules, la liaison de la phalloïdine marquée par fluorescence et le signal fluorescent de GFP.
Contrairement à la méthionine 35S, utilisée dans les méthodes traditionnelles, la OPP n’est pas un analogue d’acides aminés, de sorte qu’elle peut être ajoutée directement aux cellules dans un milieu complet ou utilisée pour déterminer la synthèse des protéines in vivo.
Le kit contient tous les composants nécessaires au marquage et à la détection de l’OPP incorporé dans les protéines nouvellement traduites dans des échantillons de cellules adhérentes. Le kit contient suffisamment de réactifs pour marquer 25 lamelles de 18 mm × 18 mm en utilisant 1 ml de tampon de réaction par test.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
À utiliser avec (application) Détection de la synthèse protéique à l’aide de la microscopie par fluorescence ou de l’imagerie à haute densité
Type de produit Kit de dosage de synthèse de protéines Alexa Fluor™ 647 Plus OPP Click-iT™
Quantité 1 kit
Contenu et stockage Ce kit contient : Réactif Click-iT™ OPP, colorant Alexa Fluor™ à l’azide de picolyle, tampon de réaction Click-iT™ OPP, protection contre le cuivre, additif pour tampon de réaction Click-iT™, tampon de réaction Click-iT™ et colorant bleu NuclearMask™. Stocker entre 2° et 8°C. Dessécher et protéger de la lumière.
Type de réactif Réactif pour le marquage des protéines naissantes
Gamme de produits Click-iT
Marqueur ou colorant Alexa Fluor 647