Learn More
Mollugin, TRC
Code produit 30474456
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mg
1 g
Conditionnement:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30474456 1 g 1g
30467260 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30474456 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM4876001G
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 55481-88-4
Formule moléculaire C17 H16 O4
Poids moléculaire (g/mol) 284.31
Synonyme 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
Nom IUPAC méthyle 6-hydroxy-2,2-diméthylbenzo[h]chrome-5-carboxylate
SMILES COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Spécification
Nom chimique ou matériau Mollugin
Quantité 1 g
Formule InChI InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Poids de la formule 284.1049