Learn More
Feuille de molybdène, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366747
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11366747 300 x 600 mm 1 pièce
11385729 100 x 150 mm 1 pièce
11356747 150 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366747 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010043.HX
 Article restreint
Expédition estimée: 31-08-2026
Ajouter au panier
Forme : env. 10,2 g/100 x 100 mm
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Aspect Dark gray foil
Quantité 300 x 600 mm
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Feuille, 0,1 mm (0,004 po) d’épaisseur
Poids de la formule 95394