Learn More
Feuille de métal en molybdène, 0,5 mm (0,02 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11326757
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11326757 100 x 100 mm 1 pièce
11316757 150 x 300 mm 1 pièce
11306757 300 x 600 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11326757 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010045.GH
 Article restreint
En stock
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Specifications
Nom chimique ou matériau Molybdenum foil
Note relative au nom 0.5mm (0.02 in.) thick
Quantité 100 x 100 mm
Poids ≈51g/100x100mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%