Learn More
Feuille de métal en molybdène, 1,0 mm (0,04 po) d’épaisseur, 99,95 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11395729
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11395729 50 x 50 mm 1 pièce
11336757 100 x 100 mm 1 pièce
11346757 200 x 200 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11395729 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010046.FI
 Article restreint
Expédition estimée: 20-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum foil
Note relative au nom 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantité 50 x 50 mm
Poids ≈25.6g/50x50mm
Forme Feuille
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%