Learn More
Gaze de molybdène, maille tissée de 165 à partir de 0,0509 mm (0,002 po) de diamètre de fil, tissu croisé, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374548
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
75 x 75 mm
150 x 150 mm
300 x 300 mm
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374548 75 x 75 mm -
11364548 150 x 150 mm 1 pièce
11354548 300 x 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11374548 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042404.FL
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum gauze
Note relative au nom 165 mesh woven from 0.0509mm (0.002 in.) dia. wire, twilled weave
Quantité 75 x 75 mm
Dimensions de la maille 165 Mesh
Forme Toile métallique