Learn More
Granulés de molybdène, 99,7 % (analyse des métaux à l’état de trace), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11366688
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
2 kg
Conditionnement:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
11366688 100 g 100g
11376688 500 g 500g
11356688 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11366688 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 013242.22
 Article restreint
Expédition estimée: 31-07-2026
Ajouter au panier
Env. 12,5 x 18 x 25 mm, pressé à chaud, densité d’env. 8,0 g/cm3
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Note relative au nom Hot Pressed
Aspect Dark gray pellet
Densité 10.22g/cm3 at 20°C
Quantité 100 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.7% (Metals basis)