Learn More
Plaque de molybdène, 4,76 mm (0,188 po) d’épaisseur, 99,95 % (base métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15456435
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 x 100 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15456435 100 x 100 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15456435 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042143.GH
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum plate
Note relative au nom 4.76mm (0.188 in.) thick
CAS 7439-98-7
Quantité 100 x 100 mm
Poids ≈486g/100x100mm
Forme Plaque
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire Mo
Numéro MDL MFCD00003465
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Mo]
Nom IUPAC molybdène
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Pourcentage de pureté 99.95%
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Molybdenum foil
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P403-Stocker dans un endroit bien ventilé.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum