Learn More
Tige de molybdène, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Beskrivelse
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Tekniske data
Tekniske data
| Nom chimique ou matériau | Molybdenum |
| Couleur | Gris |
| Aspect | Dark gray rod |
| Quantité | 250 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
| Forme | Tige, 12,7 mm (0,5 po) de diamètre |
RUO – Research Use Only
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.