Learn More
Tige de molybdène, 3,17 mm (0,125 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356727
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 cm
5 x 50 cm
Conditionnement:
5 pièces
50cm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356727 5 x 50 cm 5 pièces
11346727 50 cm 50cm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11356727 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010032.VP
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
This item is not returnable. View return policy
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Specifications
Nom chimique ou matériau Molybdenum rod
Note relative au nom 3.17mm (0.125 in.) dia., Annealed
Quantité 5 x 50 cm
Poids ≈0.72g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%