Learn More
Tige de molybdène, 5 mm (0,2 po) de diamètre, Puratronic™, 99,97 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11377137
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
150 mm
10 x 150 mm
Conditionnement:
10 pièces
150mm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11377137 10 x 150 mm 10 pièces
11367137 150 mm 150mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11377137 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 011475.FN
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1081.00€
    972.65€ / 10 pièces
    Économisez 108.35€
    10% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum rod
Note relative au nom 5mm (0.2 in.) dia.
Quantité 10 x 150 mm
Poids ≈2g/cm
Forme Tige
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.97%
Qualité Puratronic