Learn More
Tige de molybdène, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Molybdenum |
| Couleur | Gris |
| Aspect | Dark gray rod |
| Quantité | 50 g |
| Odeur | Odorless |
| Plage de pourcentage du dosage | 99.95% (Metals basis) |
| Forme | Tige, 6,4 mm (0,25 po) de diamètre |
RUO – Research Use Only
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.