Learn More
Balle de molybdène, dia. XL : 6,35 x 6,35 mm (0,25 x 0,25 po), 99,95 % (base métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11364468
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11364468 25 g 25g
11354468 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11364468 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 042359.14
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : Env. .2.0 g/pastille
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Aspect Dark gray slug
Quantité 25 g
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Pastille, diamètre X L : 6,35 x 6,35 mm (0,25 x 0,25 po)