Learn More
Isopoxide de molybdène(V), 99,6 % (m.b.), 5 % w/v en IPA, conditionnés sous Argon dans des flacons ChemSeal™ refermables, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11374797
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11374797 25 mL 25mL
11364797 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11374797 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041836.AC
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391.39 g/mol
Used in the preparations of nanomaterials and thin films.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
  • Conditionné sous argon
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209733-38-0
Formule moléculaire C15H35MoO5
Poids moléculaire (g/mol) 391.39
Numéro MDL MFCD00210636
Clé InChI HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
CID PubChem 18475294
Nom IUPAC molybdène;propan-2-olate
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(V) isopropoxide
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair 12°C (54°F)
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Conditionnement Flacons Chemseal™
Formule linéaire Mo[OCH(CH3)2]5
Quantité 25 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters
Poids de la formule 391.04
Pourcentage de pureté 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v dans l’isopropanol
Forme physique Liquide