Learn More
Isopoxide de molybdène(V), 99,6 % (base des métaux), 5 % w/v dans l’isopropanol, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11373528
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 mL
100 mL
Conditionnement:
100mL
25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11373528 100 mL 100mL
11363528 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11373528 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 039159.AE
 Article restreint
Expédition estimée: 21-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 209733-38-0 | C15H35MoO5 | 391.39 g/mol
Molybdenum(V) isopropoxide is used to prepare novel MoVSbOxtype catalysts for selective isobutane oxidation. It is used to prepare molybdenum Oxide Nanofibers by electrospinning.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209733-38-0
Formule moléculaire C15H35MoO5
Poids moléculaire (g/mol) 391.39
Numéro MDL MFCD00210636
Clé InChI HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
CID PubChem 18475294
Nom IUPAC molybdène;propan-2-olate
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(V) isopropoxide
Couleur Jaune à marron
Point d’éclair 12°C (54°F)
Odeur Alcohol-like
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Mo[OCH(CH3)2]5
Quantité 100 mL
Numéro UN UN1219
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité Miscible with alcohols,ketones and esters.
Poids de la formule 391.04
Pourcentage de pureté 99.6%
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 5 % p/v dans l’isopropanol
Forme physique Liquide