Learn More
Isopropoxide de molybdène(V), 99 +% (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11334228
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 g
2 g
10 g
Conditionnement:
0.50g
10g
2g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11334228 0.5 g 0.50g
11314228 2 g 2g
11324228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11334228 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 041484.02
 Article restreint
Expédition estimée: 29-12-2026
Ajouter au panier
Précurseur utilisé dans le procédé sol-gel
Molybdenum(V) isopropoxide, it is used as a Precursor used in sol-gel process. It is used in nanomaterials and thin films. It is used as a solution based product for printed electronics. It acts a catalyst for selective isobutane oxidation.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 209733-38-0
Formule moléculaire C15H35MoO5
Poids moléculaire (g/mol) 391.39
Numéro MDL MFCD00210636
Clé InChI HLFWWCCBFJUYJL-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum v isopropoxide, acmc-20akdz, pentaisopropoxymolybdenum v, molybdenum 5+ pentakis propan-2-olate
CID PubChem 18475294
Nom IUPAC molybdène;propan-2-olate
SMILES CC(C)O[Mo](OC(C)C)(OC(C)C)(OC(C)C)OC(C)C
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum(V) isopropoxide
Couleur Noir à jaune
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule linéaire Mo[OCH(CH3)2]5
Quantité 0.5 g
Numéro UN UN3181
Sensibilité Moisture sensitive
Informations sur la solubilité It is soluble in hydrocarbons,reacts with alcohols,ketones and esters. It reacts exothermally with water.
Poids de la formule 391.04
Pourcentage de pureté ≥99%
Forme physique Poudre