Learn More
Fil de molybdène, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, recuit, 99,95 % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11316737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 m
100 m
Conditionnement:
100m
25m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11316737 100 m 100m
11306737 25 m 25m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11316737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010036.H4
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    242.76€
    195.65€ / 100m
    Économisez 47.11€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia., Annealed, Temper: soft
Quantité 100 m
Poids ≈0.50g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%