Learn More
Fil de molybdène, 99,94 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11356737
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
25 m
100 m
Conditionnement:
100m
25m
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11356737 25 m 25m
11346737 5 m 5m
11366737 100 m 100m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11356737 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 010038.G9
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    154.02€
    124.65€ / 25m
    Économisez 29.37€
    19% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Forme : env. 2,0 g/m, Trempe : douce
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum
Couleur Gris
Aspect Dark gray wire
Quantité 25 m
Odeur Odorless
Plage de pourcentage du dosage 99.95% (Metals basis)
Forme Fil, 2 mm (0,08 po) de diamètre