Learn More
Fil de molybdène, 1,58 mm (0,0625 po) de diamètre, recuit, 99,9+ % (base des métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15496695
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
10 m
Conditionnement:
10m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15496695 5 m 5m
15406705 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15496695 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045055.G5
 Article restreint
Expédition estimée: 22-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire
Note relative au nom 1.58mm (0.0625 in.) dia., Annealed
Quantité 5 m
Poids ≈20.2g/m
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté ≥99.9%