Learn More
Fil de molybdène, plaqué or, 0,025 mm (0,001 po) de diamètre, 99,95 % (base de métaux), Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11398598
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 m
10 m
Conditionnement:
10m
5m
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11398598 5 m 5m
11388598 10 m 10m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11398598 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 040671.G5
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Ajouter au panier
Microélectronique, haute température
Microelectronics, high temperature
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire, gold plated
Note relative au nom 0.025mm (0.001 in.) dia.
Quantité 5 m
Poids ≈0.005g/m (Mo only), 3 to 5 wt% Au plating
Forme Câble
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Pourcentage de pureté 99.95%