Learn More
Fil de molybdène, revêtu de platine, 0,457 mm (0,018 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 11376968
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 cm
1 m
5 m
Conditionnement:
1m
25cm
5m
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
11376968 25 cm 25cm
11356968 1 m 1m
11366968 5 m 5m
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11376968 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 014658.BU
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Ajouter au panier
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7439-98-7
Formule moléculaire Mo
Poids moléculaire (g/mol) 95.95
Numéro MDL MFCD00003465
Clé InChI ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Synonyme molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
CID PubChem 23932
ChEBI CHEBI:28685
Nom IUPAC molybdène
SMILES [Mo]
Spécification
Nom chimique ou matériau Molybdenum wire, platinum coated
Note relative au nom 0.457mm (0.018 in.) dia.
Quantité 25 cm
Granulométrie thickness 2 Micron