Learn More
Invitrogen™ Monomeric Cyanine Nucleic Acid Stains
Code produit. 10710194
Click to view available options
Type de colorant:
Imperméant aux cellules
Imperméant aux cellules
TO-PRO-1 Iodide
TO-PRO-3 Iodide
Émission:
435 nm
509 nm
531 nm
631 nm
661 nm
Gamme de longueur d’onde d’excitation:
455 nm
491 nm
515 nm
612 nm
642 nm
Conditionnement:
1mL
Code produit. 10710194
Marque: Invitrogen™ T3605
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains are five spectrally distinct dyes for ultrasensitive fluorescence detection of nucleic acid in imaging and flow cytometry. They have bright fluorescence signals, low background, and strong binding affinity with nucleic acid.
Monomeric Cyanine Nucleic Acid stains allow ultrasensitive fluorescence detection of double-stranded nucleic acids. These high-affinity dyes have low background and bright fluorescence when bound to nucleic acid. They are ideally suited for nuclear staining in flow cytometry and fluorescence microscopy applications in fixed cells, along with nucleic acid detection on solid supports and in electrophoresis applications.
Le colorant TO-PRO-3 est un acide nucléique monomère de carbocyanine avec une fluorescence rouge lointain semblable à celle des colorants Alexa Fluor 647 ou Cy™5. Ce colorant est l’une des sondes de détection des acides nucléiques présentant la sensibilité la plus élevée.
Nombreuses applications
Le colorant TO-PRO-3 et les autres colorants à base de cyanine monomère peuvent être utilisés lors de nombreuses applications grâce à leur faible bruit de fond et à leur fluorescence brillante. Les utilisations comprennent la coloration des acides nucléiques sur des supports solides, la précoloration des échantillons pour l’électrophorèse sur gel ou capillaire, la détection de viabilité et la contre-coloration dans des expériences à plusieurs étiquettes.
La coloration TO-PRO-3 présente une sélectivité élevée pour la coloration nucléaire sur cytoplasmique
TO-PRO-3 donne une coloration forte et sélective du noyau dans les cellules cultivées et dans les sections de paraffine. Le colorant TO-PRO-3 et les autres monomères de la carbocyanine ont une forte affinité de liaison avec l’ADNdb, avec des constantes de dissociation de l’ordre du micromole.
Utilisez le colorant TO-PRO-3 pour une coloration bicolore en vue d’évaluer la viabilité
Marquage simultané avec un colorant SYTO™ à fluorescence verte et le colorant TO-PRO-3 imperméant aux cellules, celui-ci étant fréquemment utilisé pour évaluer la viabilité cellulaire. Les colorants TO-PRO-3 et TOTO™-3 présentent tous les deux des coefficients d’extinction bien plus élevés que l’iodure de propidium lié à l’ADN
Augmentez vos possibilités en matière de marquage multicolore
La fluorescence à grande longueur d’onde du colorant TO-PRO-3 est bien séparée de celle des fluorophores habituellement utilisés, tels que nos colorants populaires Alexa Fluor, Oregon Green™, la fluorescéine (FITC), la rhodamine (TRITC), Texas Red™, la coumarine (AMCA), Marina Blue™ et Pacific Blue™. En outre, les colorants à grande longueur d’onde et absorbants la lumière, tels que le colorant TO-PRO-3, présentent un avantage : leur fluorescence n’est généralement pas obscurcie par l’autofluorescence des tissus. Solution 1mM dans DMSO
  • Détection ultrasensible de l’ADNdb (acides nucléiques à double-brin)
  • Idéal pour la cytométrie en flux et la microscopie par fluorescence
  • Fluorescence à grande longueur d’onde bien séparée des fluorophores verts et rouges
  • Excitation / Émission : 642/661nm
  • Imperméant aux cellules
Analyse cellulaire, prolifération cellulaire, structure cellulaire, suivi et traçage cellulaire, cytotoxicité de et viabilité cellulaire, viabilité cellulaire, fonction et prolifération, imagerie cellulaire, immunofluorescence (IF), coloration de contraste à l’immunofluorescence, prévention faible et montage, détection et coloration par immunofluorescence, suivi microbien, noyau, nucléoles et enveloppe nucléaire, traçage des organites
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Couleur Rouge
Concentration 1 mM
Contenu et stockage Conserver au congélateur (entre -5°C et -30°C) et à l’abri de la lumière.
Gamme de longueur d’onde d’excitation 642 nm
Type de colorant TO-PRO-3 Iodide
À utiliser avec (application) Dosages par fluorescence
À utiliser avec (équipement) Microscope à fluorescence
Tampon de stockage DMSO
Quantité 1 ml
Méthode de détection Fluorescence
Émission 661 nm
Forme Liquide
Gamme de produits TO-PRO
Conditions d’expédition Température ambiante
Type d’étiquette Fluorescent Dye
Type de produit Nucleic Acid Stain
SubCellular Localization Nucleic Acids, Nucleus
Perméabilité cellulaire Imperméant aux cellules