Learn More
Monastrol, MedChemExpress
Code produit 16410729
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16410729 1 mg
16469796 50 mg
16465977 5 mg
16403258 10 mg
16402696 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16410729 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY101071A1mg
 Article restreint
Expédition estimée: 08-12-2026
MedChemExpress Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Spécification
Nom chimique ou matériau Monastrol
CAS 329689-23-8
Couleur Blanc
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C14H16N2O3S
Quantité 1 mg
Synonyme (±)-Monastrol
Informations sur la solubilité DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM)
SMILES O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC
Poids moléculaire (g/mol) 292.35
Poids de la formule 292.35
Pourcentage de pureté 99.7%
Qualité Research
Forme physique Solid
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death