Learn More
Monastrol, TRC
Code produit 30483550
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
2.5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
1mg
2.50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30483550 2.5 mg 2.50mg
30472836 10 mg 10mg
30475468 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 30483550 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5057502.5MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 329689-23-8
Formule moléculaire C14 H16 N2 O3 S
Poids moléculaire (g/mol) 292.35
Nom IUPAC éthyle 4-(3-hydroxyphényl)-6-méthyl-2-sulfanylidène-3,4-dihydro-1H-pyrimidine-5-carboxylate
SMILES CCOC(=O)C1=C(C)NC(=S)NC1c2cccc(O)c2
Spécification
Nom chimique ou matériau Monastrol
Quantité 2.5 mg
Formule InChI InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20)
Poids de la formule 292.0882