Learn More
Toile Monel™ 400, maille 200 tissée à partir d’un fil de 0,05 mm (0,0021 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Monel™ 400 gauze |
| Note relative au nom | 200 mesh woven from 0.05mm (0.0021 in.) dia. wire |
| Quantité | 300 x 300 mm |
| Dimensions de la maille | 200 Mesh |
| Numéro MDL | MFCD09910536 |