Learn More
Fil Monel™ 400, 0,25 mm (0,01 po) de diamètre, Thermo Scientific Chemicals
Code produit 15432127
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
113 g
227 g
Conditionnement:
113g
227g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
15432127 227 g 227g
15422127 113 g 113g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15432127 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 045065.TC
 Article restreint
Expédition estimée: 24-08-2026
Ajouter au panier
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Monel™ 400 wire
Note relative au nom 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantité 227 g
Poids ≈0.4339g/m
Forme Câble
Numéro MDL MFCD09910536