Learn More
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Code produit 16470939
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16470939 1 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 16470939 Fournisseur MedChemExpress Code fournisseur HY101905
 Article restreint
Expédition estimée: 30-11-2026
MedChemExpress Moniliformin sodium salt is a potent mycotoxin isolate from Fusarium moniliforme.
Spécification
Contenu et stockage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Poids moléculaire 120.04 g/mol
Conditions d’expédition Room temperature
À utiliser avec (application) COVID-19-immunoregulation
CAS 71376-34-6
Type de produit Natural Products
Pureté 99.35%
Solubilité H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM)
Cible Fungal∣Antibiotic
Quantité 1 mg