missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Kit ELISA de BDNF de singe

Code produit 17154943
Change view
Click to view available options
Quantité:
5 x 96 tests
96 dosages
Unit Size:
1 pièce
96 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité unitSize
17154943 96 dosages 96 pièces
17105819 5 x 96 tests 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 17154943 Supplier Invitrogen™ Supplier No. EP20RB

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

This item is not returnable. View return policy

ELISA

Monkey BDNF quantitates monkey BDNF in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant monkey BDNF.

Le BDNF (facteur neurotrophique dérivé du cerveau) est un membre de la famille des neurotrophines. Le BDNF est synthétisé sous forme de pré-proBDNF, suivi d’un clivage en proBDNF. Bien que le traitement ultérieur génère la protéine mature de 14 kDa, le pro-BDNF est biologiquement actif et est sécrété dans des vésicules synaptiques avec la forme mature. Le BDNF est largement exprimé dans le système nerveux central et agit de manière autocrine et paracrine sur plusieurs classes de neurones. La signalisation se produit principalement par le récepteur de tyrosine kinase TrkB, bien que la liaison au récepteur d’affinité plus faible, p75-NTR, ait également été démontrée. Le BDNF favorise la survie et la différenciation neuronales et il a été démontré qu’il joue un rôle essentiel dans la formation de la mémoire et la régulation synaptique. Le BDNF est induit par des neurones corticaux et est nécessaire à la survie des neurones striataux dans le cerveau. L’expression du BDNF est réduite chez les patients atteints de la maladie d’Alzheimer et de la maladie de Huntington. Elle peut également jouer un rôle dans la régulation de la réponse au stress et dans la biologie des troubles de l’humeur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifications

Numéro d’adhésion abrineurine ; ANON2 ; anorexie BDNF ; Bdnf ; forme de précurseur de BDNF ; protéine bdnf ; facteur neurophrophique dérivé du cerveau ; facteur neurotrophique dérivé du cerveau ; facteur neurotrophique dérivé du cerveau ; BULN2 ; H-BDNF ; neurotrophine ; ProBDNF
Plage de dosage 2,5 à 500 pg/ml
Sensibilité du dosage 2,5 ng/ml
Conjugué Biotine
Type de produit ELISA
Type d’échantillon Plasma, Sérum, Surnageant
À utiliser avec (équipement) Lecteur de microplaques colorimétriques
Coefficient de variation inter-dosage <12%
Coefficient de variation intra-dosage <10%
Contenus des kits Plaque à 96 puits pré-enduite, standard, concentrat de diluant de dosage, anticorps de détection biotinylé, SAV-HRP, tampon de lavage, chromogène, solution d’arrêt, couvercles de plaques adhésives, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marqueur ou colorant HRP
Quantité 96 dosages
État réglementaire Usage exclusivement réservé à la recherche
Volume d’échantillon Surnageant, 50 μl ; plasma, 50 μl ; sérum, 50 μl
Conditions de stockage 2°C à 8°C
Cible BDNF
Heure du test 1 h 20 min
Durée totale du dosage 4 h 45 min
Show More Show Less
Product Title
Select an issue

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.