Learn More
GIBCO™ Microsomes de singe (cynomolgus)
Code produit 17124549 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
0.50mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
17124549 0,5 ml 0.50mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17124549 Fournisseur GIBCO™ Code fournisseur MKMCPL
 Article restreint
Expédition estimée: 27-10-2026
Microsomes hépatiques préparés à partir d’un groupe de singes cynomolgus mâles. Concentration protéique totale : 20 mg/ml.
Microsomes hépatiques préparés à partir d’un groupe de singes cynomolgus mâles.
Concentration protéique totale : 20 mg/ml
Nous fournissons des fractions subcellulaires hépatiques provenant d’une variété d’espèces de tox, y compris des primates humains et non humains (singe cynomolgus et singe rhésus), des chiens (beagle), des rats (Sprague-Dawley), des souris (CD-1 et Balb-c) et des truites (Oncorhynchus mykiss). Des espèces personnalisées sont disponibles sur demande.
À des fins de recherche uniquement. Non destiné à une utilisation thérapeutique ou diagnostique chez l’humain ou l’animal.
Lien connexe
En savoir plus sur nos microsomes et nos fractions subcellulaires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Source du donneur Issu d’un regroupement d’échantillons
Sexe Mâle
Forme physique Congelé
Tissue Foie
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Singe
Concentration 20 mg/ml
Type de produit Microsome de singe
Contenu et stockage Stocker entre -60 °C et -85 °C.
Format Tube
Localisation subcellulaire Microsomes
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Gibco