Learn More
Invitrogen™ Monkey MRP2 Vesicles
Code produit 10430260 Tous les produits Gibco Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0,5 ml
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10430260 0,5 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10430260 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur GM0018
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Les vésicules MRP2 de singe sont des membranes plasmiques purifiées dérivées d’insectes avec une protéine de transport MRP2 insérée (protéine associée à la multirésistance aux médicaments, ABCC2). Nos vésicules MRP2 de singe peuvent être utilisées pour évaluer les composés de test et les interactions médicamenteuses avec les MRP2 dans les dosages in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Forme physique Congelé
Quantité 0,5 ml
Pureté Niveau de recherche
Espèces hôtes Singe
Contenu et stockage Conservation à -80°C.
Format Flacon
Conditions d’expédition Glace carbonique