Learn More
Glucuronide de mono-2-éthylhexyle phtalate, TRC
Code produit 30009996
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 mg
10 mg
Conditionnement:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
30009996 5 mg 5mg
30133264 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 30009996 Fournisseur Toronto Research Chemicals Code fournisseur TRCM5425005MG
 Article restreint
Expédition estimée: 10-12-2026
Des molécules organiques de haute pureté et des normes analytiques, stratégiquement livrées dans le monde entier pour favoriser l’innovation et le succès commercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 59348-65-1
Formule moléculaire C22H30O10
Poids moléculaire (g/mol) 454.47
Synonyme 1-(2-Ethylhexyl 1,2-Benzenedicarboxylate) beta-D-Glucopyranuronic Acid
Nom IUPAC (2S,3S,5R,6S)-6-[2-(2-éthylhexoxycarbonyl)benzoyle]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-acide carboxylique
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide
Quantité 5 mg
Formule InChI InChI=1S/C22H30O10/c1-3-5-8-12(4-2)11-30-20(28)13-9-6-7-10-14(13)21(29)32-22-17(25)15(23)16(24)18(31-22)19(26)27/h6-7,9-10,12,15-18,22-25H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t12?,15?,16-,17+,18-,22-/m0/s1
Poids de la formule 454.1839